Learn More
N-(Etoxicarbonil)ftalimida, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443097 100 g 100 g
15433097 25 g 25 g
15453097 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14822.22
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 22509-74-6 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide is used to protect amine functional groups. Reagent for the conversion of amines and amino acids to their phthaloyl derivatives under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(etoxicarbonil)ftalimida se utiliza para proteger los grupos funcionales de aminas. Reactivo para la conversión de aminas y aminoácidos en sus derivados de ftaloílo en condiciones suaves.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22509-74-6
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.196
Número MDL MFCD00005893
Clave InChI VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
Nombre IUPAC 1,3-dioxoisoindol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Punto de fusión 78°C to 84°C
Cantidad 100 g
Beilstein 196340
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 97%