Learn More
N-(Etoxicarbonil)nortropinona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11313287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313287 25 g 25 g
11393277 1 g 1 g
11303287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13849.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32499-64-2
Fórmula molecular C10H15NO3
Peso molecular (g/mol) 197.234
Número MDL MFCD00078171
Clave InChI ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
Nombre IUPAC 3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.4895
Cantidad 25 g
Beilstein 1530944
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.23
Porcentaje de pureza 99%