Learn More
N-Etoxicarbonilo Norfloxacina, TRC
Código de producto. 17904755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904755 25 mg 25 miligramos
17953565 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17904755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67827525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105440-01-5
Fórmula molecular C19 H22 F N3 O5
Peso molecular (g/mol) 391.39
Sinónimo 7-[4-(Ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 7-(4-etoxicarbonilpiperazina-1-il)-1-etil-6-fluoro-4-oxoxinolinina-3-carboxílico
SMILES CCOC(=O)N1CCN(CC1)c2cc3N(CC)C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FN3O5/c1-3-21-11-13(18(25)26)17(24)12-9-14(20)16(10-15(12)21)22-5-7-23(8-6-22)19(27)28-4-2/h9-11H,3-8H2,1-2H3,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1543