Learn More
N-Etoxicarbonilo Dabigatrán Éster Etílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethoxycarbonyl Dabigatran Ethyl Ester |
| CAS | 1416446-40-6 |
| Fórmula molecular | C30H33N7O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[[2-[[[4-[[(Ethoxycarbonyl)amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H33N7O5/c1-4-41-27(38)15-17-37(25-8-6-7-16-32-25)29(39)21-11-14-24-23(18-21)34-26(36(24)3)19-33-22-12-9-20(10-13-22)28(31)35-30(40)42-5-2/h6-14,16,18,33H,4-5,15,17,19H2,1-3H3,(H2,31,35,40) |
| SMILES | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)NC(=O)OCC)n2C)c4ccccn4 |
| Peso molecular (g/mol) | 571.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 571.2543 |