Learn More
N-(etoxicarbonil)-adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Ethoxycarbonyl)-adenosine |
| CAS | 33422-70-7 |
| Fórmula molecular | C19H23N5O9 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [9-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-9H-purin-6-yl]-aarbamic Acid Ethyl Ester, 9-beta-D-Ribofuranosyl-9H-purine-6-carbamic Acid Ethyl Ester 2',3',5'-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N5O9/c1-5-29-19(28)23-16-13-17(21-7-20-16)24(8-22-13)18-15(32-11(4)27)14(31-10(3)26)12(33-18)6-30-9(2)25/h7-8,12,14-15,18H,5-6H2,1-4H3,(H,20,21,23,28)/t12-,14-,15-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-[6-(etoxicarbonilamino)purin-9-il]oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 465.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.1496 |