Learn More
N-etoxicarbonil 7-ADCA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethoxycarbonyl 7-ADCA |
| CAS | 72820-16-7 |
| Fórmula molecular | C11H14N2O5S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (6R-trans)-7-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O5S/c1-3-18-11(17)12-6-8(14)13-7(10(15)16)5(2)4-19-9(6)13/h6,9H,3-4H2,1-2H3,(H,12,17)(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)N[C@H]1[C@@H]2N(C1=O)C(=C(CS2)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-(etoxicarbonilamino)-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 286.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0623 |