Learn More
N-epsilon-FMOC-N-α-BOC-L-Lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11955491 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11955491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439080050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-ε-FMOC-N-α-BOC-L-Lysine
CAS 84624-27-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135°C to 138°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C26H32N2O6
Número MDL MFCD00062032
Cantidad 5 g
Rotación específica 3.4
Sinónimo boc-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-l-lysine, n2-boc-n6-fmoc-l-lysine, n-boc-n-fmoc-l-lysine, boclys fmoc, n-epsilon-fmoc-alpha-t-boc-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, pubchem14939, n, a-boc-n, a-fmoc-l-lysine
Clave InChI JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-6-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 468.55
PubChem CID 10983524
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-epsilon-FMOC-alpha-BOC-L-Lysine
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.