Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-N(alfa)-Fmoc-D-lisina, 98 %
Código de producto. 11397649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397649 1 g 1 g
11307659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397649 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H28301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92122-45-7 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92122-45-7
Fórmula molecular C26H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 468.55
Número MDL MFCD00065660
Clave InChI UMRUUWFGLGNQLI-ANBDAQEENA-N
Sinónimo fmoc-d-lys boc-oh, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-lysine, r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-d-lysine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n epsilon-tert-butoxycarbonyl-n alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-t-butyl-oxycarbonyl-d-lysine, fmocdlys boc oh, 2r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzfaa1330
PubChem CID 13585941
Nombre IUPAC (2R)-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(epsilon)-Boc-N(alpha)-Fmoc-D-lysine
Punto de fusión 135°C to 139°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.54
Rotación óptica +11° (c=1 in DMF)
Porcentaje de pureza 98%