Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-lisina, 97 %
Código de producto. 11430347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430347 1 g 1 g
11440347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430347 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21738.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2418-95-3 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
It is used as therapy to treat recurrent herpes simplex infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como terapia para tratar infecciones recurrentes por herpes simple.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2418-95-3
Fórmula molecular C11H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 246.31
Número MDL MFCD00037221
Clave InChI VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo h-lys boc-oh, lys boc, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n6-boc-l-lysine, n∼6∼-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-boc-l-lysine, ne-boc-l-lysine, n epsilon-boc-l-lysine, h-lys boc-2-chlorotrityl resin, n6-tert-butoxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2733283
Nombre IUPAC (2S)-2-azaniumyl-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(epsilon)-Boc-L-lysine
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Beilstein 4252546
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.31
Porcentaje de pureza 97%