Learn More
Clorhidrato de metiléster N(epsilon)-benziloxicarbonil-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322247 1 g 1 g
11332247 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09744.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27894-50-4 | C15H23ClN2O4 | 330.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27894-50-4
Fórmula molecular C15H23ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 330.81
Número MDL MFCD00034846
Clave InChI QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
Sinónimo h-lys z-ome.hcl, h-lys z-ome hcl, s-methyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-ome hydrochloride, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine methyl ester hydrochloride, nepsilon-cbz-l-lysine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, lys z-ome.hcl, h-lys z-ome?cl, h-lys cbz-och3.hcl
PubChem CID 12935371
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-amino-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 115°C to 118°C
Beilstein 3578476
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.81
Rotación óptica +14.5° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 95%