Learn More
N(epsilon)-benciloxicarbonil-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418656 5 g 5 g
11408656 1 g 1 g
11428656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16022.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1155-64-2 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1155-64-2
Fórmula molecular C14H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 280.32
Número MDL MFCD00002638
Clave InChI CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Punto de fusión 259°C (decomposition)
Beilstein 2222482
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98%