Learn More
N-Epsilon-acetil-l-lisina, TRC
Código de producto. 30135455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135455 5 g 5 g
30135375 10 g 10 g
30012401 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5887255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 692-04-6
Fórmula molecular C8H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 188.22
Sinónimo N6-Acetyl-L-lysine, L-ε-N-Acetyllysine, N6-Acetyllysine, NSC 102777, Nε-Acetyl-L-lysine, Nε-Acetyllysine, ε-Acetyl-L-lysine, ε-N-Acetyl-L-lysine, ε-N-Acetyllysine, ω-N-Acetyl-L-lysine
SMILES CC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Epsilon-acetyl-l-lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-5-3-2-4-7(9)8(12)13/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1161