Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(épsilon)-acetil-L-lisina, 99 %
Código de producto. 15456219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456219 1 g 1 g
15466219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456219 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64139.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 692-04-6 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
N(epsilon)-Acetyl-L-lysine is an R-chain N-acetylated α amino acid used together with other lysine analogues to differentiate and characterized various aminoacylases and regulator 2 (Sir2) enzymes/sirtuins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N(épsilon)-acetil-L-lisina es un aminoácido N-acetilado de cadena R α que se utiliza junto con otros análogos de la lisina para diferenciar y caracterizar diversas aminoacilasas y enzimas/sirtuínas reguladoras 2 (Sir2).
Solubilidad
Soluble en agua (miscible) y ácido acético 80 % (50 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 692-04-6
Fórmula molecular C8H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00002639
Clave InChI DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 92832
ChEBI CHEBI:17752
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-acetamidohexanoic acid
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(epsilon)-Acetyl-L-lysine
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Color Blanco
Sinónimo n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
Información de solubilidad Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.2
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo