Learn More
Alcohol n-eicosanil-d41, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Eicosanyl-d41 Alcohol |
| CAS | 349553-89-5 |
| Fórmula molecular | C20 D41 H O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1-Eicosan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d41-ol (9 CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-Hentetracontadeuterioicosan-1-ol, n-Eicosanyl-d41 Alcohol, 1-Eicosanol-D41, Arachidyl-d41 alcohol, Arachic-d41 alcohol, Arachidic-d41 alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15 ,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-hentetracontadeuterioicosan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 339.7995 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.5809 g/mol |
| Mostrar más |