Learn More
N-(E)-3-Tributilestinalil-1-naftaleno-d7-metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(E)-3-Tributyltinallyl-1-naphthalene-d7-methylamine |
| CAS | 1310383-84-6 |
| Fórmula molecular | C26 2H7 H34 N Sn |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N.3C4H9.Sn/c1-3-11-15(2)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14;3*1-3-4-2;/h1,3-10H,11H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;;; |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N(C)C\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterio-N-metil-N-[(E)-3-tributilestannilprop-2-enil]naftalen-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 493.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.27 |