Learn More
n-Dotriacontano 100 μg/ml en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317280 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317280 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13084000HE100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dotriacontane
CAS 544-85-4
Nombres de analitos o componentes n-Dotriacontane
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C32 H66
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dotriacontane, Bicetyl, NSC 6361, n-Dotriacontane
Fórmula InChI InChI=1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC dotriacontano
Solvent or Matrix Hexano
Peso molecular (g/mol) 450.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 450,5165 g/mol