Learn More
Bromuro de N-Dodecilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455385 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15455385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58606.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 869589-06-0
Fórmula molecular C12H25BrZn
Fórmula lineal CH3(CH2)11ZnBr
Número MDL MFCD07698740
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo n-dodecylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI RNMOIAJLLFXXFZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); dodecano
Peso molecular (g/mol) 314.616
PubChem CID 24722656
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.61