Learn More
N-dodeciltrimetilendiamina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Dodecyltrimethylenediamine |
| CAS | 5538-95-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Dodecyltrimethylenediamine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C15 H34 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-Dodecyltrimethylenediamine, 1,3-Propanediamine, N1-dodecyl-, 1,3-Propanediamine, N-dodecyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), N1-Dodecyl-1,3-propanediamine, 3-(Dodecylamino)-1-propanamine, 3-(Dodecylamino)propylamine, 3-(Laurylamino)propylamine, Diam 21, Dicrodamine 1.12, Genamin LAP 100, Genamin LAP 100D, Laurylaminopropylamine, N-(3-Aminopropyl)dodecylamine, N-Dodecyl-1,3-diaminopropane, N-Dodecyl-1,3-propanediamine, N-Dodecyl-1,3-propylenediamine, N-Dodecyl-1,3-trimethylenediamine, N-Dodecyltrimethylenediamine, N-Lauryl-1,3-diaminopropane, N-Lauryltrimethylenediamine, NSC 28753, NSC 40165, RC 5635 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H34N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCNCCCN |
| Nombre IUPAC | N'-dodecilpropano-1,3-diamina |
| Mostrar más |