Learn More
Bromuro de n-dodeciltrimetilamonio-d9 (trimetil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecyltrimethylammonium-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) Bromide |
| CAS | 95217-13-3 |
| Fórmula molecular | C15 D9 H25 N . Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Dodecanaminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Dodecyltrimethylammonium-d9 bromide, Dodecyltri(methyl-d3)ammonium bromide, Lauryltri(methyl-d3)ammonium bromide, Dodecyltrimethylammonium-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) bromide, N,N,N-Tri(methyl-d3)-1-dodecanaminium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCCCCCCCCCCC)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | bromuro de dodecil-tris(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 317.3966 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.244 g/mol |
| Mostrar más |