Learn More
n-Dodeciltrimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339195 25 g 25 g
11349195 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16486.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3069-21-4 | C15H34O3Si | 290.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3069-21-4
Fórmula molecular C15H34O3Si
Peso molecular (g/mol) 290.52
Número MDL MFCD00069148
Clave InChI SCPWMSBAGXEGPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecyltrimethoxysilane, silane, dodecyltrimethoxy, lauryltrimethoxysilane, dodecyl trimethoxy silane, n-dodecytrimethoxysilane, acmc-1cr18, ksc494k8f
PubChem CID 76479
Nombre IUPAC dodecil(trimetoxi)silano
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 125°C (1.8mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Dodecyltrimethoxysilane
Punto de fusión -40°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2356323
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.52
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.4274
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.89