Learn More
n-Dodeciltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378376 100 g 100 g
11368376 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17293.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18536-91-9 | C18H40O3Si | 332.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18536-91-9
Fórmula molecular C18H40O3Si
Peso molecular (g/mol) 332.6
Número MDL MFCD00048437
Clave InChI YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, dodecyltriethoxy, n-dodecyltriethoxysilane, lauryl triethoxy silane, dodecyl triethoxy silane, acmc-209emw, silane,dodecyltriethoxy, dodecyltriethoxysilane, technical
PubChem CID 87696
Nombre IUPAC dodecil(trietoxi)silano
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 152°C to 153°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Dodecyltriethoxysilane
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CH3(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2414223
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.6
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.433
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.89