Learn More
n-dodecilfosfocolina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecylphosphocholine |
| CAS | 29557-51-5 |
| Fórmula molecular | C17 H38 N O4 P |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-[[(dodecyloxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt (9 CI, ACI), Choline, hydroxide, dodecyl hydrogen phosphate, inner salt (8 CI), 2-(Trimethylammonio)ethyl dodecyl phosphate, D 23170, Dodecylphosphocholine, DPC, Fos 12, FOS-Choline 12, n-Dodecylphosphocholine, n-Dodecylphosphorylcholine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | fosfato de dodecilo 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 351.462 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.254 g/mol |
| Mostrar más |