Learn More
N-Dodecilmetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11357096 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11357096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07025.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7311-30-0 | C13H29N | 199.382 g/mol
N-Dodecylmethylamine is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-dodecilmetilamina se utiliza como intermedio.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7311-30-0
Fórmula molecular C13H29N
Peso molecular (g/mol) 199.382
Número MDL MFCD00026574
Clave InChI OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyldodecylamine, dodecyl methyl amine, dodecylmethylamine, 1-dodecanamine, n-methyl, n-dodecylmethylamine, dodecyl-methyl-amine, unii-88nn43i94s, methyldodecylamine, n-methyldodecanamine, n-methyl-n-dodecylamine
PubChem CID 81746
Nombre IUPAC N-metildodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Dodecylmethylamine
Densidad 0.795
Punto de ebullición 90°C to 92°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4395
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1739959
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.38
Porcentaje de pureza 98%