Learn More
N-dodecildesoxinojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Dodecyldeoxynojirimycin |
| CAS | 79206-22-7 |
| Fórmula molecular | C18 H37 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H37NO4.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-13-16(21)18(23)17(22)15(19)14-20;/h15-18,20-23H,2-14H2,1H3;1H/t15-,16+,17-,18-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-1-dodecil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 367.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.2489 |