Learn More
Alfa Aesar™ Tiocianato de n-dodecilo, 97 %
Código de producto. 11311757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311757 5 g 5 g
11321757 25 g 25 g
11331757 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311757 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L04902.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 765-15-1
Fórmula molecular C13H25NS
Peso molecular (g/mol) 227.41
Número MDL MFCD00019773
Clave InChI RYZZMYXTNUJGMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauryl thiocyanate, n-dodecyl thiocyanate, thiocyanic acid, dodecyl ester, lauryl rhodanate, lorol thiocyanate, laurylrhodanide, loro, dodecane, 1-thiocyanato, laurylthiokyanat, 1-dodecyl thiocyanate
PubChem CID 69827
Nombre IUPAC tiocianato de dodecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCSC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl thiocyanate
Densidad 0.896
Punto de ebullición 180°C (18 mmHg)
Índice de refracción 1.468
Cantidad 5 g
Beilstein 1770396
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.41
Porcentaje de pureza 97%