Learn More
n-dodecil-d25-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Dodecylamine-D25 |
| CAS | 1219802-72-8 |
| Fórmula molecular | C12H2D25N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Dodecanamine-d25, Dodecylamine-d25, 1-Aminododecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25, 1-Dodecylamine-D25, Laurylamine-d25, n-Dodecylamine-d25 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | C(C(C(C(C(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(C(C(C(C(C(N)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | dodecan-d25-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 210.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.37 |