Learn More
n-Dodecyl beta-D-Maltoside, TRC
Código de producto. 30137747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137747 1 g 1 g
30136290 5 g 5 g
30006324 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5253551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69227-93-6
Fórmula molecular C24 H46 O11
Peso molecular (g/mol) 510.62
Sinónimo n-Dodecyl β-D-Maltoside, 1-Dodecyl-β-D-maltoside, DDM, DDM (Detergent), Dodecyl O-β-D-Maltoside, Dodecyl β-D-Maltopyranoside, Dodecyl β-D-Maltoside, Dodecyl β-Maltopyranoside, Dodecyl β-Maltoside, Lauryl Maltoside, Lauryl β-D-Maltopyranoside, Lauryl β-D-Maltoside, Lauryl β-Maltopyranoside, Lauryl β-Maltoside, n-Dodecyl β-D-Maltopyranoside, β-1-n-Dodecyl-D-Maltoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodecoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)tetrahidropiran-3-il]oxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl beta-D-Maltoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.304
Porcentaje de pureza >95%