Learn More
n-Dodecil-beta-D-maltopiranósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448399 1 g 1 g
15468399 500 mg 500 miligramos
15458399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66869.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Un detergente no iónico útil en estudios de solubilización de membranas.
N-dodecyl-β-D-maltoside is used as a non-ionic detergent for stabilization and activation of enzymes and for membrane research. It has also been used for the isolation of the mitochondrial cytochrome c oxidize.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-dodecil-β-D-maltosido se utiliza como detergente no iónico para la estabilización y activación de enzimas y para la investigación de membranas. También se ha empleado para el aislamiento del óxidado citocromo c mitocondrial.
Solubilidad
Soluble en agua a 10 % de p/v
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69227-93-6
Fórmula molecular C24H46O11
Peso molecular (g/mol) 510.621
Número MDL MFCD00043012
Clave InChI NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Sinónimo n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside
Punto de fusión 224°C to 226°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 55318
Información de solubilidad Soluble in water at 10% w/v
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.62
Forma física Polvo