Learn More
Acrilato de n-dodecil, téc. 90 %, estabilizado con 60-100ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Dodecyl acrylate |
| Nombre de nota | stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol |
| Densidad | 0.884 |
| Punto de ebullición | 120°C (0.75 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
| Fórmula lineal | CH2=CHCOOC12H25 |
| Índice de refracción | 1.445 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN3082 |
| Beilstein | 1779069 |
| Show More |