Learn More
Acrilato de n-dodecil, téc. 90 %, estabilizado con 60-100ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485896 100 mL 100 ml
15495896 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60625.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.90€
    51.65€ / 100 ml
    Ahorro 5.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2156-97-0
Fórmula molecular C15H28O2
Peso molecular (g/mol) 240.39
Número MDL MFCD00042871
Clave InChI PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
Nombre IUPAC prop-2-anoato de dodecil
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Densidad 0.884
Punto de ebullición 120°C (0.75 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula lineal CH2=CHCOOC12H25
Índice de refracción 1.445
Cantidad 100 mL
Número UN UN3082
Beilstein 1779069
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.38
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico