Learn More
N-Dodecil-acetamida, TRC
Código de producto. 30378296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378296 10 mg
30370888 100 mg
30370551 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD56205010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-80-4
Fórmula molecular C14H29NO
Peso molecular (g/mol) 227.39
SMILES CCCCCCCCCCCCNC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Dodecyl-acetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H29NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16/h3-13H2,1-2H3,(H,15,16)