Learn More
n-docosano-d46, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Docosane-d46 |
| CAS | 260411-88-9 |
| Fórmula molecular | C22 D46 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Docosane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-d46 (ACI), Docosane-d46 (9CI), n-Docosane-d46, Docosane-D46 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-hexatetracontadeuteriodocosano |
| Peso molecular (g/mol) | 356.884 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.649 |