Learn More
n-docosanal, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | n-Docosanal |
| CAS | 57402-36-5 |
| Fórmula molecular | C22H44O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | docosanol |
| Peso molecular (g/mol) | 324.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.3392 |