Learn More
n-docosanal, TRC
Código de producto. 30385971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385971 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30385971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6788655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Docosanal
CAS 57402-36-5
Fórmula molecular C22H44O
Cantidad 5 g
Sinónimo Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal
Fórmula InChI InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
Nombre IUPAC docosanol
Peso molecular (g/mol) 324.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.3392