Learn More
N-(Ditiocarboxi)sarcosina Sal Diamonio, TRC
Código de producto. 30387929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387929 500 mg 500 miligramos
30387013 250 mg -
30371389 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494350500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29664-09-3
Fórmula molecular C4 H7 N O2 S2 . 2 H3 N
Peso molecular (g/mol) 199.29
Nombre IUPAC Azane; Ácido acético 2-[ditiocarboxi(metil)amino]acético
SMILES N.N.CN(CC(=O)O)C(=S)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Dithiocarboxy)sarcosine, Diammonium Salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2S2.2H3N/c1-5(4(8)9)2-3(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);2*1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0449