Learn More
n-dipropilamina, TRC
Código de producto. 30373160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373160 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30373160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492150100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropylamine
CAS 142-84-7
Fórmula molecular C6 H15 N
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCNCCC
Nombre IUPAC N-propilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 101.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1204