Learn More
Clorhidrato de n-dipropilamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Dipropylamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1329834-71-0 |
| Fórmula molecular | C6H12D4ClN |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Di-n-propylamine-d4 Hydrochloride, Dipropanamine-d4 Hydrochlroide, N,N-Dipropylamine-d4 Hydrochloride, N-Propyl-1-propanamine-d4 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-3-5-7-6-4-2;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H/i5D2,6D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(CC)NC([2H])([2H])CC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-N-(1,1-dideuteriopropil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 141.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1222 |