Learn More
Éster t-butílico de N-(difenilmetilen)glicina, TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | N-(Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester |
| CAS | 81477-94-3 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(benzhidrilidenoamino)acetato terbutílico |
| Peso molecular (g/mol) | 295.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1572 |