Learn More
Éster t-butílico de N-(difenilmetilen)glicina, TRC
Código de producto. 30384553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384553 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30384553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49180010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester
CAS 81477-94-3
Fórmula molecular C19 H21 N O2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(benzhidrilidenoamino)acetato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 295.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1572