Learn More
Éster etílico de N-(difenilmetilen)glicina, TRC
Código de producto. 30387907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387907 5 g 5 g
30371961 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4916355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Diphenylmethylene)glycine Ethyl Ester
CAS 69555-14-2
Fórmula molecular C17H17NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo (Benzhydrylideneamino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Benzhydrylideneamino)acetate, Ethyl 2-[(Diphenylmethylene)amino]acetate, Ethyl N-(Diphenylmethylene)glycinate, Ethyl N-Benzhydrylideneglycinate, N-(Diphenylmethylidene)glycine Ethyl Ester, NSC 263808
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
SMILES O=C(OCC)C/N=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 2-((difenilmetilen)amino)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 267.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.13