Learn More
Éster etílico de la N-(difenilmetileno)glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467256 5 g 5 g
11477256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25580.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69555-14-2 | C17H17NO2 | 267.328 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69555-14-2
Fórmula molecular C17H17NO2
Peso molecular (g/mol) 267.328
Número MDL MFCD00010590
Clave InChI QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl n-diphenylmethylene glycinate, n-diphenylmethylene glycine ethyl ester, ethyl 2-diphenylmethylene amino acetate, ethyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethylene-glycine ethyl ester, ethyl 2-benzhydrylideneamino acetate, ethyl 2-diphenylmethylidene amino acetate, diphenylmethylene glycine ethylester, ethyl diphenylmethylenamino acetate, diphenylmethylene glycine ethyl ester
PubChem CID 319508
Nombre IUPAC etil 2-(bencidrilideneamino)acetato
SMILES CCOC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Punto de fusión 51°C to 55°C
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.33
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 98%