Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Guantes de nitrilo Plus 8005PF
Código de producto. p-9622004
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17827341 Pequeño paquete de 50
17837341 Medio paquete de 50
17847341 Grande paquete de 50
17857341 XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17827341 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 8005PF07S
Los guantes de nitrilo tienen un grosor de 8 milésimas de pulgada y son tres veces más resistentes a las perforaciones que los de látex y vinilo.
Estos guantes de nitrilo 100 % sin polvo son ideales para una serie de aplicaciones, entre las que se incluyen la extracción de sangre, la higiene dental, la preparación de alimentos, los servicios médicos de emergencia, el trabajo de laboratorio y la manipulación farmacéutica. La formulación patentada de nitrilo suave y módulo bajo ofrece una excelente sensibilidad táctil, comodidad y destreza, así como una sensación más fresca y seca.
  • Resiste una amplia gama de productos químicos en aplicaciones en las que se requiere protección contra salpicaduras o contacto químico intermitente
  • Ambidiestro
  • Reduce la fatiga manual
  • De un solo uso
  • Longitud: 9,5 in. (24 centímetros)
  • Color: Azul
  • Hecho en el USA
Información de órdenes
Guantes N-DEX Original (estilo 7005PF) envasados, 100 por paquete dispensador, 20 paquetes dispensadores (2000 guantes) por caja. Guantes N-DEX Plus (estilo 8005) envasados, 50 por paquete dispensador, 20 paquetes dispensadores (1000 guantes) por caja.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199, FDA, NFPA, OSHA
Aplicaciones Industrial
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Gloves
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Modelo 8005PFS
Resistencia a la tracción 9 MPa
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm