Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Guantes de nitrilo Plus 8005PF
Descripción
Estos guantes de nitrilo 100 % sin polvo son ideales para una serie de aplicaciones, entre las que se incluyen la extracción de sangre, la higiene dental, la preparación de alimentos, los servicios médicos de emergencia, el trabajo de laboratorio y la manipulación farmacéutica. La formulación patentada de nitrilo suave y módulo bajo ofrece una excelente sensibilidad táctil, comodidad y destreza, así como una sensación más fresca y seca.
- Resiste una amplia gama de productos químicos en aplicaciones en las que se requiere protección contra salpicaduras o contacto químico intermitente
- Ambidiestro
- Reduce la fatiga manual
- De un solo uso
- Longitud: 9,5 in. (24 centímetros)
- Color: Azul
- Hecho en el USA
Información de órdenes
Guantes N-DEX Original (estilo 7005PF) envasados, 100 por paquete dispensador, 20 paquetes dispensadores (2000 guantes) por caja. Guantes N-DEX Plus (estilo 8005) envasados, 50 por paquete dispensador, 20 paquetes dispensadores (1000 guantes) por caja.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199, FDA, NFPA, OSHA |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1,5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | Grande |
| Mostrar más |