Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Guantes de nitrilo verde fluorescente 9500PF
Descripción
- Color verde fluorescente de alta visibilidad.
- Libre de aceleradores comunes que se encuentran en los guantes de nitrilo.
- Protección de barrera más gruesa, 5 milésimas de pulgada
- Ajuste y sensación de segunda piel
- Puño enrollado
- Acabado suave para sensibilidad táctil.
- Sin polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM F 1671, ASTM D 6319, NFPA 1999, 21 CFR 170-199, FDA, ISO9002, GMP |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Verde de alta visibilidad |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |