Learn More
N-Despropila Ropivacaína, TRC
Código de producto. 30137869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137869 1 g 1 g
30136852 500 mg 500 miligramos
30005428 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30137869 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2973851G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27262-40-4
Fórmula molecular C14 H20 N2 O
Peso molecular (g/mol) 232.32
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-, (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-, (S)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, (+)- (8CI), (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, L-Pipecolic acid 2,6-xylidide, N-Despropyl Ropivacaine
Nombre IUPAC (2S)-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)[C@@H]2CCCCN2
Spécification
Nombre del producto químico o material N-Despropyl Ropivacaine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1576
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.