Learn More
N-Desprovil Ropinirole, TRC
Código de producto. 30368618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368618 25 mg 25 miligramos
30359624 10 mg 10 miligramos
30367085 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29738025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106916-16-9
Fórmula molecular C13 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 218.29
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, 1,3-Dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-2H-indol-2-one, 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, SKF 104557, 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Nombre IUPAC 4-[2-(propilamino)etilo]-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES CCCNCCc1cccc2NC(=O)Cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Despropyl Ropinirole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O/c1-2-7-14-8-6-10-4-3-5-12-11(10)9-13(16)15-12/h3-5,14H,2,6-9H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1419