Learn More
Clorhidrato de N-despropil ropinirol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Despropyl Ropinirole Hydrochloride |
| CAS | 173990-76-6 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), 1,3-Dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-2H-indol-2-one hydrochloride (1:1), 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one Hydrochloride, N-Despropyl Ropinirole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c1-2-7-14-8-6-10-4-3-5-12-11(10)9-13(16)15-12;/h3-5,14H,2,6-9H2,1H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CCCNCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(propilamino)etil]-1,3-dihidroindol-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1186 |