Learn More
Clorhidrato de N-despropilpropafenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Despropyl Propafenone Hydrochloride |
| CAS | 1188263-52-6 |
| Fórmula molecular | C18H22ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[2-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenyl-1-propanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO3.ClH/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14;/h1-9,15,20H,10-13,19H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(3-amino-2-hidroxipropoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 335.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.1288 |