Learn More
N-Despropilo Pergoluro, TRC
Código de producto. 30368569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368569 2 mg 2 miligramos
30361946 10 mg 10 miligramos
30353240 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2973102MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72821-91-1
Fórmula molecular C16 H20 N2 S
Peso molecular (g/mol) 272.41
Nombre IUPAC (6aR,9R,10aR)-9-(metilsulfanimetil)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolina
SMILES CSC[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc([C@H]2C1)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Despropyl Pergolide
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2S/c1-19-9-10-5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(8-18-14)6-15(13)17-7-10/h2-4,8,10,13,15,17-18H,5-7,9H2,1H3/t10-,13-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1347