Learn More
N-Despropil-macitentano, TRC
Código de producto. 30135960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135960 50 mg 50 miligramos
30134475 5 mg 5 miligramos
30008493 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29730550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1103522-45-7
Fórmula molecular C16H14Br2N6O4S
Peso molecular (g/mol) 546.19
Sinónimo N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-sulfamide, ACT-132577
SMILES O=S(N)(NC1=NC=NC(OCCOC2=NC=C(Br)C=N2)=C1C3=CC=C(Br)C=C3)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Despropyl Macitentan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14Br2N6O4S/c17-11-3-1-10(2-4-11)13-14(24-29(19,25)26)22-9-23-15(13)27-5-6-28-16-20-7-12(18)8-21-16/h1-4,7-9H,5-6H2,(H2,19,25,26)(H,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.9164